Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32950-1G PC32950-250MG
APOSPC32950-1GEA 545 EUR
APOSPC32950-1G APOSPC32950-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21099968
CAS Number: 1353855-10-3