Stampa…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₅O
Peso molecolare: 198,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236266
CAS Number: 116640-12-1
UN: 1760
ADR: 8,III