Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-cyclopropyl-5-fluorobenzene
PC32949-1G PC32949-250MG PC32949-5G
APOSPC32949-1GEA 126 EUR
APOSPC32949-1G APOSPC32949-250MG APOSPC32949-5G
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21099988
CAS Number: 1311265-74-3