Stampa…
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32948-1G PC32948-250MG
APOSPC32948-1GEA 115 EUR
APOSPC32948-1G APOSPC32948-250MG
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21099995
CAS Number: 1353854-28-0