Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32947-1G PC32947-250MG
APOSPC32947-1GEA 655 EUR
APOSPC32947-1G APOSPC32947-250MG
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31435752
CAS Number: 2137823-12-0