Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32946-1G PC32946-250MG
APOSPC32946-1GEA 105 EUR
APOSPC32946-1G APOSPC32946-250MG
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24449783
CAS Number: 1415096-07-9