Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32945-1G PC32945-250MG PC32945-5G
APOSPC32945-1GEA 495 EUR
APOSPC32945-1G APOSPC32945-250MG APOSPC32945-5G
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21100002
CAS Number: 1353853-80-1