Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32944-1G PC32944-250MG
APOSPC32944-1GEA 473 EUR
APOSPC32944-1G APOSPC32944-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21100009
CAS Number: 1353855-60-3