Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32943-1G PC32943-250MG
APOSPC32943-1GEA 655 EUR
APOSPC32943-1G APOSPC32943-250MG
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Peso molecolare: 215,062 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24449791
CAS Number: 1434127-29-3