Stampa…
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32940-1G PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA 108 EUR
APOSPC32940-1G APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅F₂N₃O₂
Peso molecolare: 213,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909881
CAS Number: 97273-25-1