2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32937-1G
PC32937-250MG
PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA
524
EUR
APOSPC32937-1G
APOSPC32937-250MG
APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₅ClF₂N₂ Peso molecolare: 202,589 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20390822 CAS Number: 91437-08-0 |