Stampa…
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 574 EUR
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅BrF₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20403496
CAS Number: 1256956-70-3