Stampa…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 415 EUR
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅BrF₂N₂
Peso molecolare: 247,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22561277
CAS Number: 1388056-90-3