2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32932-1G
PC32932-250MG
PC32932-5G
APOSPC32932-1GEA
625
EUR
APOSPC32932-1G
APOSPC32932-250MG
APOSPC32932-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₄F₃N₃O₂ Peso molecolare: 231,131 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00796063 CAS Number: 14689-51-1 |