Stampa…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32930-1G PC32930-250MG PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA 524 EUR
APOSPC32930-1G APOSPC32930-250MG APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Peso molecolare: 292,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922513
CAS Number: 1353778-45-6