Stampa…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32926-1G PC32926-250MG PC32926-5G
APOSPC32926-1GEA 524 EUR
APOSPC32926-1G APOSPC32926-250MG APOSPC32926-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄BrF₅N₂O
Peso molecolare: 331,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922509
CAS Number: 113638-38-3