Stampa…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32922-1G PC32922-250MG PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA 524 EUR
APOSPC32922-1G APOSPC32922-250MG APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrClF₂N₂
Peso molecolare: 281,485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922505
CAS Number: 1353778-40-1