Stampa…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32920-1G PC32920-250MG PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA 524 EUR
APOSPC32920-1G APOSPC32920-250MG APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922503
CAS Number: 2366994-42-3