Stampa…
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32919-1G PC32919-250MG PC32919-5G
APOSPC32919-1GEA 524 EUR
APOSPC32919-1G APOSPC32919-250MG APOSPC32919-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922502
CAS Number: 2366994-67-2