Stampa…
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32918-1G PC32918-250MG PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA 524 EUR
APOSPC32918-1G APOSPC32918-250MG APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄Br₂F₂N₂
Peso molecolare: 325,936 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922501
CAS Number: 1353778-39-8