Stampa…
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32917-1G PC32917-250MG PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA 524 EUR
APOSPC32917-1G APOSPC32917-250MG APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄Br₂F₂N₂
Peso molecolare: 325,936 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922500
CAS Number: 2366994-44-5