Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32911-1G PC32911-250MG PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA 466 EUR
APOSPC32911-1G APOSPC32911-250MG APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrFNO₂
Peso molecolare: 248,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28797798
CAS Number: 1803833-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II