2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32910-1G
PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA
174
EUR
APOSPC32910-1G
APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Formula:
C₈H₈FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28014049 CAS Number: 1806480-23-8 |