2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32908-1G
PC32908-5G
PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA
78.6
EUR
APOSPC32908-1G
APOSPC32908-5G
APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formula:
C₈H₆FNO₄ Peso molecolare: 199,136 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18426005 CAS Number: 753924-40-2 |