Stampa…
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32907-1G PC32907-250MG
APOSPC32907-1GEA 524 EUR
APOSPC32907-1G APOSPC32907-250MG
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₇FO₄
Peso molecolare: 198,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20639259
CAS Number: 583881-07-6