Stampa…
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32905-1G PC32905-250MG
APOSPC32905-1GEA 277 EUR
APOSPC32905-1G APOSPC32905-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Peso molecolare: 168,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07698679
CAS Number: 79477-87-5