Stampa…
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 219 EUR
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₅F₃O₃
Peso molecolare: 218,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208287
CAS Number: 79478-02-7