Stampa…
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32900-1G PC32900-250MG
APOSPC32900-1GEA 107 EUR
APOSPC32900-1G APOSPC32900-250MG
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₅ClFN₃O
Peso molecolare: 213,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31742298
CAS Number: 1346235-03-7