Stampa…

4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC32899-1G PC32899-250MG
APOSPC32899-1GEA 107 EUR
APOSPC32899-1G APOSPC32899-250MG
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₄F₃N₃O
Peso molecolare: 215,132 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31742301
CAS Number: 2379918-34-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR