4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32897-1G
PC32897-250MG
APOSPC32897-1GEA
84.1
EUR
APOSPC32897-1G
APOSPC32897-250MG
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula:
C₈H₅F₂N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31742300 CAS Number: 1817687-97-0 |