Stampa…
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32896-1G PC32896-250MG
APOSPC32896-1GEA 107 EUR
APOSPC32896-1G APOSPC32896-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₅F₂N₃O
Peso molecolare: 197,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31742299
CAS Number: 1817687-98-1