Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32895-1G PC32895-250MG
APOSPC32895-1GEA 466 EUR
APOSPC32895-1G APOSPC32895-250MG
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formula: C₉H₈FN₃O
Peso molecolare: 193,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787254
CAS Number: 860650-96-0