Stampa…
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32893-1G PC32893-250MG
APOSPC32893-1GEA 209 EUR
APOSPC32893-1G APOSPC32893-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₆FN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504880
CAS Number: 1065074-15-8