Stampa…
6-Fluorobenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32891-1G PC32891-250MG
APOSPC32891-1GEA 575 EUR
APOSPC32891-1G APOSPC32891-250MG
6-Fluorobenzofuran
6-Fluorobenzofuran
Formula: C₈H₅FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28654686
CAS Number: 24410-60-4