Stampa…
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32890-1G PC32890-250MG
APOSPC32890-1GEA 118 EUR
APOSPC32890-1G APOSPC32890-250MG
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FO₃
Peso molecolare: 208,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25956567
CAS Number: 1207537-69-6