Stampa…
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 495 EUR
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
Peso molecolare: 180,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23708314
CAS Number: 1408060-30-9