Stampa…
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32886-1G PC32886-250MG PC32886-5G
APOSPC32886-1GEA 335 EUR
APOSPC32886-1G APOSPC32886-250MG APOSPC32886-5G
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₄H₇F₂N·ClH
Peso molecolare: 143,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26407844
CAS Number: 1426309-49-0