Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC32884-1G PC32884-250MG PC32884-5G
APOSPC32884-1GEA 236 EUR
APOSPC32884-1G APOSPC32884-250MG APOSPC32884-5G
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Formula: C₈H₅F₃N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160038
CAS Number: 60388-36-5