Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
PC32872-1G PC32872-250MG PC32872-500MG
APOSPC32872-1GEA 771 EUR
APOSPC32872-1G APOSPC32872-250MG APOSPC32872-500MG
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570077
CAS Number: 96604-93-2