Stampa…
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Fornitore: Apollo Scientific
PC32869-1G PC32869-250MG PC32869-500MG PC32869-2.5G
APOSPC32869-1GEA 461 EUR
APOSPC32869-1G APOSPC32869-250MG APOSPC32869-500MG APOSPC32869-2.5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Formula: C₆H₃Cl₂F₃N₂O
Peso molecolare: 247,002 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115396
CAS Number: 128564-57-8