Stampa…
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC32856-250MG PC32856-500MG PC32856-2.5G
APOSPC32856-250MGEA 256 EUR
APOSPC32856-250MG APOSPC32856-500MG APOSPC32856-2.5G
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Formula: C₇H₆BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546120
CAS Number: 1256238-50-2