Stampa…
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32849-1G PC32849-250MG PC32849-5G
APOSPC32849-1GEA 270 EUR
APOSPC32849-1G APOSPC32849-250MG APOSPC32849-5G
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27927511
CAS Number: 69464-49-9