Stampa…
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC32847-1G PC32847-5G
APOSPC32847-1GEA 59.6 EUR
APOSPC32847-1G APOSPC32847-5G
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12190913
CAS Number: 866862-24-0