Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32846-1G PC32846-250MG PC32846-5G
APOSPC32846-1GEA 263 EUR
APOSPC32846-1G APOSPC32846-250MG APOSPC32846-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂BrClF₂O₂S
Peso molecolare: 291,498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409102
CAS Number: 874804-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III