Stampa…
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 386 EUR
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Formula: C₁₀F₁₈O₃
Punto di ebollizione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248659
CAS Number: 308-28-1
UN: 3265
ADR: 8,III