Stampa…
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32843-1G PC32843-250MG
APOSPC32843-1GEA 786 EUR
APOSPC32843-1G APOSPC32843-250MG
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₆FNO₂
Peso molecolare: 177,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23703459
CAS Number: 178181-51-6