5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32840-1G
PC32840-250MG
PC32840-5G
APOSPC32840-1GEA
200
EUR
APOSPC32840-1G
APOSPC32840-250MG
APOSPC32840-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formula:
C₆H₃BrFNO₃ Peso molecolare: 235,995 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28348375 CAS Number: 1807256-50-3 |