Stampa…
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32839-1G PC32839-250MG PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA 212 EUR
APOSPC32839-1G APOSPC32839-250MG APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₃INO
Peso molecolare: 303,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20731076
CAS Number: 1365969-58-9