Stampa…
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
PC32806-250MG PC32806-1G PC32806-5G
APOSPC32806-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC32806-250MG APOSPC32806-1G APOSPC32806-5G
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Peso molecolare: 235,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22570410
CAS Number: 746630-34-2