Stampa…
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Fluoro-4-methoxy-5-methyl-2-nitrobenzene
PC32802-1G PC32802-250MG PC32802-5G
APOSPC32802-1GEA 136 EUR
APOSPC32802-1G APOSPC32802-250MG APOSPC32802-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Formula: C₈H₈FNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937156
CAS Number: 134882-63-6